Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE-flaskor
Produktkod. 11778653
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förslutningstyp Förpackningsstorlek
11778653 1000 mL Icke-steril Dubbel skruvlock Paket med 68
11713054 2000 mL Icke-steril Dubbel skruvlock Paket med 25
11567862 1000 mL Icke-steril Enkel skruvlock Paket med 68
12314209 1000 mL Sterila Enkel skruvlock Paket med 68
11577862 2000 mL Icke-steril Enkel skruvlock Paket med 25
11788653 1000 mL Sterila Dubbel skruvlock Paket med 68
11723054 2000 mL Sterila Dubbel skruvlock Paket med 25
11798653 1000 mL Icke-steril Skruvlock med vadd Paket med 68
11769865 1000 mL Sterila Skruvlock med vadd Paket med 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11778653 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LR100001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1521.10 SEK
    1375.19 SEK / Paket med 68
    Save 145.91 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE-flaskor kommer med antingen ett skruvlock med separat tätning eller ett skruvlock med vadd.
  • Stor hals
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
  • Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 101mm
Kvantitet 68/PK
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 101mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 174 mm
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Dubbel skruvlock
Form Rund
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004