Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE-flaskor
Produktkod. 11788653
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 68
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förslutningstyp Förpackningsstorlek
11788653 1000 mL Sterila Dubbel skruvlock Paket med 68
11778653 1000 mL Icke-steril Dubbel skruvlock Paket med 68
11713054 2000 mL Icke-steril Dubbel skruvlock Paket med 25
11567862 1000 mL Icke-steril Enkel skruvlock Paket med 68
12314209 1000 mL Sterila Enkel skruvlock Paket med 68
11577862 2000 mL Icke-steril Enkel skruvlock Paket med 25
11723054 2000 mL Sterila Dubbel skruvlock Paket med 25
11798653 1000 mL Icke-steril Skruvlock med vadd Paket med 68
11769865 1000 mL Sterila Skruvlock med vadd Paket med 68
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11788653 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LR100002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1758.28 SEK
    1680.65 SEK / Paket med 68
    Save 77.63 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE-flaskor kommer med antingen ett skruvlock med separat tätning eller ett skruvlock med vadd.
  • Stor hals
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
  • Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 101mm
Kvantitet 68/PK
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 101mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 174 mm
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Dubbel skruvlock
Form Rund
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004, ISO 11137