Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE-flaskor
Produktkod. 12314209
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 68
Produktkod. 12314209
Brand: Gosselin™ LR100005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE-flaskor kommer med antingen ett skruvlock med separat tätning eller ett skruvlock med vadd.
  • Stor hals
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
  • Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 101mm
Kvantitet 68/PK
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 101mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 174 mm
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Enkel skruvlock