Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE-flaskor
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 68
Beskrivning
- Stor hals
- Brottsäker
- Steril eller aseptisk genom bestrålning
- Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 101mm |
| Kvantitet | 68/PK |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 101mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Certifikat och efterlevnad | CE, EC N °1935/2004 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |