Läs mer
Gosselin™ HDPE Natural 250 mL runda flaskor
Beskrivning
- Engångsbruk, HDPE, runda och fyrkantiga flaskor från 50mL till 2500mL
- Finns med ett urval av tre olika kepsar: Enkel stängning, röd, djupgängad skruvlock Dubbel stängning: polyetenförsegling och rött skruvlock Läckagesäkert skruvlock, rött, med tresylenförsegling (endast 100 ml till 1 000 ml storlekar)
- Flaskorna monteras med skruvkork och sätts i fodral
- Tillgänglig aseptisk eller steril genom bestrålning med borttagningssterilitetsintyg
- 2 500 ml flaskor har vita lock
- Endast för forskningsanvändning, om inte annat anges
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 60mm |
| Kvantitet | 145/PK |
| Sterilitet | Sterila |
| Bredd (metrisk) | 60mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Certifikat och efterlevnad | CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |