Läs mer
Gosselin™ HDPE Natural 500mL runda flaskor
Produktkod. 11557862
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
Polyeten
Tresilen
Certifikat och efterlevnad:
CE, EC N °1935/2004
CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad unitSize
11557862 Enkel skruvlock HDPE CE, EC N °1935/2004 Paket med 140
11713094 Dubbel skruvlock Polyeten CE, EC N °1935/2004 Paket med 140
11743094 Enkel skruvlock HDPE CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 Paket med 140
11733094 Dubbel skruvlock Polyeten CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 Paket med 140
11753094 Skruvlock med vadd Tresilen CE, EC N °1935/2004 Paket med 140
11723094 Skruvlock med vadd Tresilen CE, EC N °1935/2004, ISO 11137 Paket med 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11557862 Leverantör Gosselin Leverantörsnummer LR50005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE. Gosselin™ HDPE Natural 500mL runda flaskor finns med enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker lock.
  • Engångsbruk, HDPE, runda och fyrkantiga flaskor från 50mL till 2500mL
  • Finns med ett urval av tre olika kepsar: Enkel stängning, röd, djupgängad skruvlock Dubbel stängning: polyetenförsegling och rött skruvlock Läckagesäkert skruvlock, rött, med tresylenförsegling (endast 100 ml till 1 000 ml storlekar)
  • Flaskorna monteras med skruvkork och sätts i fodral
  • Tillgänglig aseptisk eller steril genom bestrålning med borttagningssterilitetsintyg
  • 2 500 ml flaskor har vita lock
  • Endast för forskningsanvändning, om inte annat anges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 80mm
Kvantitet 140/PK
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 80mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 136 mm
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Enkel skruvlock