Läs mer
Gosselin™ HDPE Natural 500mL runda flaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11723094
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
Polyeten
Tresilen
Certifikat och efterlevnad:
CE, EC N °1935/2004
CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Förpackningsstorlek:
Paket med 140
Produktkod. 11723094
Brand: Gosselin LR50004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE. Gosselin™ HDPE Natural 500mL runda flaskor finns med enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker lock.
  • Engångsbruk, HDPE, runda och fyrkantiga flaskor från 50mL till 2500mL
  • Finns med ett urval av tre olika kepsar: Enkel stängning, röd, djupgängad skruvlock Dubbel stängning: polyetenförsegling och rött skruvlock Läckagesäkert skruvlock, rött, med tresylenförsegling (endast 100 ml till 1 000 ml storlekar)
  • Flaskorna monteras med skruvkork och sätts i fodral
  • Tillgänglig aseptisk eller steril genom bestrålning med borttagningssterilitetsintyg
  • 2 500 ml flaskor har vita lock
  • Endast för forskningsanvändning, om inte annat anges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 80mm
Kvantitet 140/PK
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 80mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 136 mm
Stängningsmaterial Tresilen
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Skruvlock med vadd