Läs mer
Gosselin™ HDPE Natural 500mL runda flaskor
Artikelnummer. 11743094
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
Polyeten
Tresilen
Certifikat och efterlevnad:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Pakningsstørrelse:
Paket med 140
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad unitSize
11743094 Enkel skruvlock HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Paket med 140
11713094 Dubbel skruvlock Polyeten EC N°1935/2004 Paket med 140
11733094 Dubbel skruvlock Polyeten EC N°1935/2004, ISO 11137 Paket med 140
11557862 Enkel skruvlock HDPE EC N°1935/2004 Paket med 140
11753094 Skruvlock med vadd Tresilen EC N°1935/2004 Paket med 140
11723094 Skruvlock med vadd Tresilen EC N°1935/2004, ISO 11137 Paket med 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11743094 Leverandør Gosselin Leverandørnr. LR50002
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Se alle kampagner
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillverkad av HDPE. Gosselin™ HDPE Natural 500mL runda flaskor finns med enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker lock.
  • Engångsbruk, HDPE, runda och fyrkantiga flaskor från 50mL till 2500mL
  • Finns med ett urval av tre olika kepsar: Enkel stängning, röd, djupgängad skruvlock Dubbel stängning: polyetenförsegling och rött skruvlock Läckagesäkert skruvlock, rött, med tresylenförsegling (endast 100 ml till 1 000 ml storlekar)
  • Flaskorna monteras med skruvkork och sätts i fodral
  • Tillgänglig aseptisk eller steril genom bestrålning med borttagningssterilitetsintyg
  • 2 500 ml flaskor har vita lock
  • Endast för forskningsanvändning, om inte annat anges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 80mm
Kvantitet 140/PK
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 80mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 136 mm
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 58 mm
Förslutningstyp Enkel skruvlock
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.