Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE-flaskor
Description
- Brottsäker
- Matens kvalitet
- Steriliseras genom jonisering
- Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 36mm |
| Antal per förpackning | Slumpmässig |
| Kvantitet | 600/PK |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 36mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Show More |