Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE-flaskor
Produktkod. 12682175
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Sterilitet:
Icke-steril
Joniserad
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Sterilitet Förpackningsstorlek
12682175 Skruvlock med vadd Icke-steril Paket med 600
11830842 Enkel skruvlock Icke-steril Paket med 600
11833350 Dubbel skruvlock Icke-steril Paket med 600
11888010 Dubbel skruvlock Joniserad Paket med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12682175 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LR50A12
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE-flaskor kommer med antingen ett skruvlock med innerläpp eller ett skruvlock med vadd.
  • Brottsäker
  • Matens kvalitet
  • Steriliseras genom jonisering
  • Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 27 mm
Material HDPE
Kvantitet 600/kartong
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 36mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 77 mm
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock med vadd
Form Rund
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004