Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-graderade 250 ml flaskor
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Screw Cap with Wad
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
CE, IVD, EC N °1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Red
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 210
Beskrivning
- Brottsäker
- Gjutna graderingar
- Stor mun, bred hals
- Genomskinlig HDPE-plast
- Aseptisk eller steril genom bestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 37 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 57mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 57mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, EC N °1935/2004 |
| Visa mer |