Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-graderade 250 ml flaskor
Produktkod. 11719592
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med klump
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 210
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad Stängningsfärg unitSize
11719592 Dubbel skruvlock HDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 210
11763054 Dubbel skruvlock HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 210
11773054 Dubbel skruvlock HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 210
11783054 Enkel skruvlock LDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 210
11753054 Enkel skruvlock LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 210
11848861 Enkel skruvlock LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Blått Paket med 210
11773293 Dubbel skruvlock HDPE EC N°1935/2004 Vitt -
11793054 Skruvlock med klump HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Rött -
11703064 Skruvlock med vadd HDPE EC N°1935/2004 Rött Paket med 210
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11719592 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC25007
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Square HDPE Graduated 250mL flaskor kommer med antingen en enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker skruvlock.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Aseptisk eller steril genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 57mm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 57mm
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 109 mm
Förslutningsfoder Tresilen
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Dubbel skruvlock