Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-graderade 250 ml flaskor
Produktkod. 11753054
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med klump
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 210
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11753054 Enkel skruvlock LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 210
11719592 Dubbel skruvlock HDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 210
11763054 Dubbel skruvlock HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 210
11773054 Dubbel skruvlock HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 210
11783054 Enkel skruvlock LDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 210
11848861 Enkel skruvlock LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Blått Paket med 210
11773293 Dubbel skruvlock HDPE EC N°1935/2004 Vitt -
11793054 Skruvlock med klump HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Rött -
11703064 Skruvlock med vadd HDPE EC N°1935/2004 Rött Paket med 210
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11753054 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC25004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3181.46 SEK
    2878.35 SEK / Paket med 210
    Save 303.11 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Square HDPE Graduated 250mL flaskor kommer med antingen en enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker skruvlock.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Aseptisk eller steril genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 57mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 57mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 109 mm
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Enkel skruvlock
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Disponibel Engångsbruk