Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-graderade 250 ml flaskor
Produktkod. 11783054
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Screw Cap with Wad
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
CE, IVD, EC N °1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Red
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 210
Produktkod. 11783054
Brand: Gosselin™ LC25003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Square HDPE Graduated 250mL flaskor kommer med antingen en enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker skruvlock.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Aseptisk eller steril genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 57mm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 57mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 109 mm
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Enkel skruvlock