Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2 L flaskor
Färg:
Genomskinligt
Natural
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Dubbel skruvlock, fäst
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Red
Rött
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Available either sterile or aseptic
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Färg | Natural |
| Beskrivning | Square |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 58 mm |
| Inkluderar | Natural Seal |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 109mm |
| Antal per förpackning | 50/Carton |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredd (metrisk) | 96mm |
| Visa mer |