Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2 L flaskor
Färg:
Genomskinligt
Natural
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Dubbel skruvlock, fäst
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Red
Rött
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Brottsäker
- Gjutna graderingar
- Stor mun, bred hals
- Genomskinlig HDPE-plast
- Finns antingen steril eller aseptisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 58 mm |
| Inkluderar | 58 mm röd hatt, monterad |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 109mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 96mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Visa mer |