Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2 L flaskor
Produktkod. 11764716
Färg:
Genomskinligt
Natural
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Dubbel skruvlock, fäst
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Red
Rött
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11764716
Brand: Gosselin™ LC200002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2L flaskor kommer med antingen en enkel eller dubbel stängning, eller skruvlock med vadd.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Finns antingen steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Inkluderar Naturlig tätning
Material HDPE
Längd (metrisk) 109mm
Antal per förpackning 50/kartong
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 96mm
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 230 mm
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Dubbel skruvlock, fäst