Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2 L flaskor
Produktkod. 11783044
Change view
Färg:
Genomskinligt
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Dubbel skruvlock, fäst
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsfärg:
Blått
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Förslutningstyp Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11783044 Genomskinligt Icke-steril Skruvlock med vadd Rött Paket med 50
11753044 Genomskinligt Sterila Dubbel skruvlock Rött Paket med 50
11763044 Genomskinligt Icke-steril Enkel skruvlock Rött Paket med 50
11761756 Genomskinligt Sterila Enkel skruvlock Rött Paket med 50
11855953 Naturlig Icke-steril Enkel skruvlock Blått Paket med 50
11793044 Naturlig Sterila Dubbel skruvlock Rött Paket med 50
11743044 Genomskinligt Icke-steril Dubbel skruvlock Rött Paket med 50
11764716 Naturlig Icke-steril Dubbel skruvlock, fäst Blått Paket med 50
11703054 Naturlig Icke-steril Dubbel skruvlock Blått Paket med 50
11773044 Naturlig Icke-steril Dubbel skruvlock Vitt Paket med 50
11706565 Naturlig Icke-steril Dubbel skruvlock Rött Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11783044 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC200005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    832.81 SEK / Paket med 50
    Save 532.19 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2L flaskor kommer med antingen en enkel eller dubbel stängning, eller skruvlock med vadd.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Finns antingen steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Inkluderar 58 mm röd mössa med vadd, monterad
Material HDPE
Längd (metrisk) 109mm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 96mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 230 mm
Förslutningsfoder Tresilen
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 58 mm
Förslutningstyp Skruvlock med vadd
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Disponibel För engångsbruk