Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2 L flaskor
Produktkod. p-8002237
Färg:
Genomskinligt
Natural
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Sterile
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Dubbel skruvlock, fäst
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Red
Rött
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11753044
Brand: Gosselin™ LC200003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 2L flaskor kommer med antingen en enkel eller dubbel stängning, eller skruvlock med vadd.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Finns antingen steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Inkluderar 58 mm röd hatt med tätning, monterad
Material HDPE
Längd (metrisk) 109mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 96mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 230 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 58 mm
Förslutningstyp Dubbel skruvlock