Läs mer
Gosselin™ Naturliga HDPE fyrkantiga flaskor
Produktkod. 11703074
Change view
Förslutningstyp:
Skruvlock
Skruvlock med formad tätning
Skruvlock med tätning
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 162
Paket med 175
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11703074 Skruvlock LDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 175
12842919 Skruvlock HDPE EC N°1935/2004 Rött Paket med 150
11773064 Skruvlock med tätning HDPE EC N°1935/2004 Rött Paket med 175
11783064 Skruvlock med tätning HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 175
11793064 Skruvlock LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 175
11729592 Skruvlock med tätning HDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 175
11723084 Skruvlock LDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 175
11733084 Skruvlock med tätning HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Blått Paket med 162
11831723 Skruvlock HDPE EC N°1935/2004 Blått Paket med 150
11783293 Skruvlock med tätning HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 175
11759535 Skruvlock med vadd HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 175
11713074 Skruvlock med formad tätning HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 175
11723074 Skruvlock med formad tätning HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11703074 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor LC50004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.35 SEK
    2931.65 SEK / Paket med 175
    Save 283.70 SEK
    8% Av
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-graduerade flaskor kommer med antingen en enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker lock.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 76mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 76mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 122 mm
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Disponibel Engångsbruk
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.