Läs mer
Gosselin™ Naturliga HDPE fyrkantiga flaskor
Produktkod. 11729592
Förslutningstyp:
Screw Cap
Screw cap with seal
Skruvlock
Skruvlock med formad tätning
Skruvlock med tätning
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
CE, IVD, EC N °1935/2004
CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Red
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 162
Paket med 175
Produktkod. 11729592
Brand: Gosselin™ LC50005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-graduerade flaskor kommer med antingen en enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker lock.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Inkluderar Dubbelblå HDPE skruvlock och naturlig tätning
Material HDPE
Längd (metrisk) 76mm
Antal per förpackning 175/kartong
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 76mm
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 122 mm
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock med tätning