Läs mer
Gosselin™ Naturliga HDPE fyrkantiga flaskor
Beskrivning
- Brottsäker
- Gjutna graderingar
- Stor mun, bred hals
- Genomskinlig HDPE-plast
- Steril eller aseptisk genom bestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 58 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 76mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 76mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |