Läs mer
Gosselin™ Naturliga HDPE fyrkantiga flaskor
Produktkod. 11783064
Change view
Förslutningstyp:
Skruvlock
Skruvlock med formad tätning
Skruvlock med tätning
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 162
Paket med 175
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11783064 Skruvlock med tätning HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 175
12842919 Skruvlock HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 150
11773064 Skruvlock med tätning HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 175
11793064 Skruvlock LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 175
11703074 Skruvlock LDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 175
11729592 Skruvlock med tätning HDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 175
11723084 Skruvlock LDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 175
11733084 Skruvlock med tätning HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Blått Paket med 162
11831723 Skruvlock HDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 150
11783293 Skruvlock med tätning HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 175
11759535 Skruvlock med vadd HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 175
11713074 Skruvlock med formad tätning HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 175
11723074 Skruvlock med formad tätning HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11783064 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC50002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3469.73 SEK
    3322.47 SEK / Paket med 175
    Save 147.26 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-graduerade flaskor kommer med antingen en enkel förslutning, dubbel förslutning eller läckagesäker lock.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 76mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 76mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 122 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock med tätning
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Disponibel För engångsbruk