Läs mer
Gosselin™ Naturliga HDPE fyrkantiga flaskor
Förslutningstyp:
Screw Cap
Screw cap with seal
Skruvlock
Skruvlock med formad tätning
Skruvlock med tätning
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
CE, IVD, EC N °1935/2004
CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Red
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 162
Paket med 175
Beskrivning
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Sterile or aseptic by irradiation
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Natural |
| Beskrivning | Square |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 58 mm |
| Inkluderar | Double red HDPE screw cap and natural seal |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 76mm |
| Antal per förpackning | 150/Carton |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredd (metrisk) | 76mm |
| Visa mer |