Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor
Produktkod. 11740485
Change view
Stängningsfärg:
Rött
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 77
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Diameter (metrisk) Innerhals Sterilitet unitSize
11740485 Rött 28 mm Sterila Paket med 77
11703094 Rött 29 mm Sterila Paket med 100
11783084 Rött 22 mm Sterila Paket med 100
11793084 Rött 22 mm Icke-steril Paket med 100
11865953 Vitt 29 mm Sterila Paket med 100
11723293 Vitt 22 mm Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11740485 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer FC100052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor är tillverkade av genomskinlig HDPE.
  • Brottsäker
  • Med gjutna graderingar
  • Med antingen skruvlock med formad tätning eller gångjärnslock med innerläpp och säkerhetsring
  • Steriliserad genom bestrålning med avdragbart steriliseringscertifikat på ytterkartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Inkluderar Röd polypropenskruvlock med formad tätning
Material HDPE
Längd (metrisk) 82mm
Kvantitet 77/kartong
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 82mm
Stängningsfärg Rött
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 182 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock