Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor
Produktkod. 11783084
Stängningsfärg:
Rött
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 77
Produktkod. 11783084
Brand: Gosselin™ FC52002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor är tillverkade av genomskinlig HDPE.
  • Brottsäker
  • Med gjutna graderingar
  • Med antingen skruvlock med formad tätning eller gångjärnslock med innerläpp och säkerhetsring
  • Steriliserad genom bestrålning med avdragbart steriliseringscertifikat på ytterkartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 22 mm
Inkluderar Röd LDPE-skruvlock med formad tätning
Material HDPE
Längd (metrisk) 70mm
Kvantitet 100/kartong
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 70mm
Stängningsfärg Rött
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 157 mm
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock