Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor
Beskrivning
- Brottsäker
- Med gjutna graderingar
- Med antingen skruvlock med formad tätning eller gångjärnslock med innerläpp och säkerhetsring
- Steriliserad genom bestrålning med avdragbart steriliseringscertifikat på ytterkartongen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 22 mm |
| Inkluderar | Röd LDPE-skruvlock med formad tätning |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 70mm |
| Kvantitet | 100/kartong |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 70mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Visa mer |