Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor
Produktkod. 11865953
Stängningsfärg:
Rött
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 77
Produktkod. 11865953
Brand: Gosselin™ FC51003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor är tillverkade av genomskinlig HDPE.
  • Brottsäker
  • Med gjutna graderingar
  • Med antingen skruvlock med formad tätning eller gångjärnslock med innerläpp och säkerhetsring
  • Steriliserad genom bestrålning med avdragbart steriliseringscertifikat på ytterkartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 29 mm
Inkluderar White LDPE hinged cap
Material HDPE
Längd (metrisk) 70mm
Kvantitet 100/kartong
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 70mm
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 148 mm
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Gångjärnsmössa