Läs mer
Gosselin™ Rektangulära flaskor med manipuleringssäkert skruvlock
Produktkod. 11597322
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Stängningsfärg:
Rött
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Ej monterade
Monteras
Förpackningsstorlek:
Paket med 170
Paket med 312
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Sterilitet Förpackning unitSize
11597322 250 mL Rött Sterila Monteras Paket med 312
11753293 250 mL Vitt Sterila Monteras Paket med 312
11704916 250 mL Rött Sterila Ej monterade Paket med 312
11743104 500 mL Rött Icke-steril Ej monterade Paket med 170
11507332 500 mL Rött Sterila Monteras Paket med 170
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11597322 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer FV25005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Rektangulära flaskor med sabotagesäkert skruvlock är tillverkade av genomskinlig HDPE-plast.
  • Brottsäker
  • Omvända graderingar
  • Läckagesäkert stängningssystem
  • Finns antingen aseptisk eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Material HDPE
Förpackning Monteras
Kvantitet 312/kartong
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 45mm
Stängningsfärg Rött
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Rektangulär
Höjd (metrisk) 155 mm
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock med formad tätning