Läs mer
Gosselin™ Rektangulära flaskor med manipuleringssäkert skruvlock
Produktkod. 11704916
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Stängningsfärg:
Rött
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Ej monterade
Monteras
Förpackningsstorlek:
Paket med 170
Paket med 312
Produktkod. 11704916
Brand: Gosselin™ FV25009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Rektangulära flaskor med sabotagesäkert skruvlock är tillverkade av genomskinlig HDPE-plast.
  • Brottsäker
  • Omvända graderingar
  • Läckagesäkert stängningssystem
  • Finns antingen aseptisk eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Inkluderar Röd HDPE skruvlock med formad tätning
Material HDPE
Längd (metrisk) 60mm
Förpackning Ej monterade
Kvantitet 312/kartong
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 45mm
Stängningsfärg Rött
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Form Rektangulär
Höjd (metrisk) 155 mm
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock