Läs mer
Gosselin™ HDPE rektangulära natriumtiosulfatflaskor
Färg:
Genomskinligt
Naturlig
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Bredd (metrisk):
45mm
60mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 312
Beskrivning
- Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten
- Steriliserad genom bestrålning med borttagningssteriliseringscertifikat på ytterkartongen
- 250mL till 500mL kvadratisk HDPE eller 500mL åttkantig PETG - bulkförpackad
- Flaskorna är monterade med skruvkork (manipuleringsbevis inte inkopplat)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Inkluderar | Röd polyetenskruvlock med formad tätning och röd etikett |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 60mm |
| Kvantitet | 200/kartong |
| Sterilitet | Sterila |
| Bredd (metrisk) | 45mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Visa mer |