Läs mer
Gosselin™ Gosselin™ HDPE rektangulära natriumtiosulfatflaskor
Produktkod. 11758633
Change view
Färg:
Genomskinligt
Naturlig
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Bredd (metrisk):
45mm
60mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 312
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Form Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11758633 Naturlig Fyrkantig 60mm Paket med 312
11701816 Genomskinligt Rektangulär 45mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11758633 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer HFV25001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6070.73 SEK
    5818.79 SEK / Paket med 312
    Save 251.94 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steriliserad genom bestrålning. Gosselin™ HDPE rektangulära natriumtiosulfatflaskor har ett skruvlock.
  • Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten
  • Steriliserad genom bestrålning med borttagningssteriliseringscertifikat på ytterkartongen
  • 250mL till 500mL kvadratisk HDPE eller 500mL åttkantig PETG - bulkförpackad
  • Flaskorna är monterade med skruvkork (manipuleringsbevis inte inkopplat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 60mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 60mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 155 mm
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Säkerhetssäker skruvkork med vadd
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137