Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor
Produktkod. 11720455
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Inkluderar:
10 mg/L natriumtiosulfat
120 mg/L natriumtiosulfat
20 mg/L natriumtiosulfat
60 mg/L natriumtiosulfat
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 77
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackning Förpackningsstorlek
11720455 1000 mL 182 mm 20 mg/L natriumtiosulfat Slumpmässig Paket med 77
11724644 500 mL 148 mm 120 mg/L natriumtiosulfat Slumpmässig Paket med 100
11703114 500 mL 146 mm 20 mg/L natriumtiosulfat Slumpmässig Paket med 100
11753104 500 mL 160 mm 20 mg/L natriumtiosulfat Slumpmässig Paket med 100
11763104 500 mL 160 mm 10 mg/L natriumtiosulfat Individuellt inslagna Paket med 100
11727849 500 mL 160 mm 120 mg/L natriumtiosulfat Individuellt inslagna Paket med 100
11783104 500 mL 148 mm 10 mg/L natriumtiosulfat Slumpmässig Paket med 100
11773104 500 mL 160 mm 60 mg/L natriumtiosulfat Slumpmässig -
11793104 500 mL 148 mm 10 mg/L natriumtiosulfat Individuellt inslagna Paket med 100
11871731 500 mL 148 mm 120 mg/L natriumtiosulfat Individuellt inslagna -
11704945 1000 mL 182 mm 120 mg/L natriumtiosulfat Slumpmässig Paket med 77
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11720455 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer HFC100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 SEK
    2555.19 SEK / Paket med 77
    Save 1114.81 SEK
    30% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor är tillverkade av genomskinlig HDPE med en graderad yta.
  • Brottsäker
  • Flaskorna är monterade med skruvkork (manipuleringsbevis inte inkopplat)
  • Steriliserad genom bestrålning med avdragbart steriliseringscertifikat på ytterkartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Inkluderar 20 mg/L natriumtiosulfat
Material HDPE
Längd (metrisk) 82mm
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 77/kartong
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 82mm
Stängningsfärg Rött
Examen Ja
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 182 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp 28 mm röd manipuleringssäker lock med formad tätning
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137