Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor
Produktkod. 11793104
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Höjd (metrisk):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Inkluderar:
10 mg/L natriumtiosulfat
120 mg/L natriumtiosulfat
20 mg/L natriumtiosulfat
60 mg/L natriumtiosulfat
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 77
Produktkod. 11793104
Brand: Gosselin™ HFC51003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fördoserad med natriumtiosulfat som hämmar verkan av klor, brom och ozon löst i vatten. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE-flaskor är tillverkade av genomskinlig HDPE med en graderad yta.
  • Brottsäker
  • Flaskorna är monterade med skruvkork (manipuleringsbevis inte inkopplat)
  • Steriliserad genom bestrålning med avdragbart steriliseringscertifikat på ytterkartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 29 mm
Inkluderar 10 mg/L natriumtiosulfat
Material HDPE
Längd (metrisk) 70mm
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 100/kartong
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 70mm
Stängningsfärg Rött
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 148 mm
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp 29 mm röd manipuleringssäker gångjärnsplugg