Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor
Förslutningstyp:
Bunt
Dubbel
Enkel
Single
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
CE, IVD, EC N °1935/2004
CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 90
Beskrivning
- Brottsäker
- Gjutna graderingar
- Stor mun, bred hals
- Genomskinlig HDPE-plast
- Finns antingen steril eller aseptisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 185mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 58 mm |
| Inkluderar | Blå HDPE dubbelstängande skruvlock och naturlig tätning |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 95mm |
| Antal per förpackning | 90/kartong |
| Skruvmaterial | HDPE |
| Visa mer |