Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor
Description
- Brottsäker
- Gjutna graderingar
- Stor mun, bred hals
- Genomskinlig HDPE-plast
- Finns antingen steril eller aseptisk
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 185mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 58 mm |
| Inkluderar | Röd HDPE dubbelstängande skruvlock |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 95mm |
| Antal per förpackning | 90/kartong |
| Skruvfärg | Rött |
| Show More |