Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor
Produktkod. 11728653
Change view
Förslutningstyp:
Bunt
Dubbel
Enkel
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 90
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11728653 Dubbel HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 90
11728643 Dubbel HDPE EC N°1935/2004 Rött Paket med 90
11718653 Dubbel HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 90
11709592 Dubbel HDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 90
11751756 Enkel LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 90
11738653 Enkel LDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 90
11758653 Enkel LDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 90
11875953 Enkel LDPE EC N°1935/2004 Blått Paket med 90
12892869 Enkel LDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 90
11748653 Bunt HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 90
11768653 Bunt HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 90
11749535 Bunt HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11728653 Supplier Gosselin™ Supplier No. LC100005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1762.12 SEK
    1545.89 SEK / Paket med 90
    Save 216.23 SEK
    12% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor kommer med antingen en enkel eller dubbel stängning, eller skruvlock med vadd.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Finns antingen steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Inkluderar Enkel vit HDPE skruvlock och naturlig tätning
Material HDPE
Längd (metrisk) 95mm
Antal per förpackning 90/kartong
Skruvfärg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 76mm
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 185 mm
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Dubbel
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004