Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor
Produktkod. 11751756
Förslutningstyp:
Bunt
Dubbel
Enkel
Single
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
CE, IVD, EC N °1935/2004
CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 90
Produktkod. 11751756
Brand: Gosselin™ LC100006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor kommer med antingen en enkel eller dubbel stängning, eller skruvlock med vadd.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Finns antingen steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Inkluderar Enkel röd LDPE skruvlock
Material HDPE
Längd (metrisk) 95mm
Antal per förpackning 90/kartong
Skruvfärg Rött
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 76mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 185 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Enkel