Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11768653
Change view
Förslutningstyp:
Bunt
Dubbel
Enkel
Single
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Certifikat och efterlevnad:
CE, IVD, EC N °1935/2004
CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
EG N °1935/2004
EG N °1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 90
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Certifikat och efterlevnad Stängningsfärg unitSize
11768653 Bunt HDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 90
11728643 Dubbel HDPE CE, IVD, EC N °1935/2004 Rött Paket med 90
11718653 Dubbel HDPE CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 90
11709592 Dubbel HDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 90
11728653 Dubbel HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 90
11751756 Enkel LDPE EG N °1935/2004, ISO 11137 Rött Paket med 90
11738653 Enkel LDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 90
11758653 Enkel LDPE EG N °1935/2004 Blått Paket med 90
11875953 Single LDPE EC N°1935/2004 Blue Paket med 90
12892869 Enkel LDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 90
11748653 Bunt HDPE EG N °1935/2004 Rött Paket med 90
11749535 Bunt HDPE EG N °1935/2004 Vitt Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11768653 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC100013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE Graduated 1L flaskor kommer med antingen en enkel eller dubbel stängning, eller skruvlock med vadd.
  • Brottsäker
  • Gjutna graderingar
  • Stor mun, bred hals
  • Genomskinlig HDPE-plast
  • Finns antingen steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
Inkluderar Enkel röd HDPE skruvlock med vadd
Material HDPE
Längd (metrisk) 95mm
Antal per förpackning 90/kartong
Skruvfärg Rött
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 76mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 185 mm
Förslutningsfoder Tresilen
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Bunt