Läs mer
Gosselin™ Rektangulära flaskor
Beskrivning
- Sterila
- Brottsäker
- Genomskinlig i färgen
- Omvända graderingar
- Säkerhetssäkert skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Inkluderar | Röd HDPE skruvlock med formad tätning |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 60mm |
| Kvantitet | 312/kartong |
| Sterilitet | Sterila |
| Bredd (metrisk) | 45mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Visa mer |