Läs mer
Gosselin™ PET Miljöprovtagningsflaskor
Produktkod. 15307067
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
30mg natriumtiosulfat
60mg natriumtiosulfat
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
15307067 250 mL 30mg natriumtiosulfat Paket med 144
15397057 500 mL 60mg natriumtiosulfat Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15307067 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer HP250B51
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyetentereftalat för styrka och kristallklar synlighet. Corning™ Gosselin™ PET Miljöprovtagningsflaskor innehåller natriumtiosulfat för att neutralisera kvarvarande klor för exakt vattentestning.
  • Säkert, läckagesäkert skruvlock
  • Märkning för spårbarhet
  • Lätt vikt
  • Formgjutna graderingar för exakta mätningar
  • Okrossbar
  • Sterila
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 31.7 mm
Inkluderar 30mg natriumtiosulfat
Material PET
Längd (metrisk) 63mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 63mm
Form Åttkantig
Höjd (metrisk) 132 mm
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock