Läs mer
Gosselin™ PET Miljöprovtagningsflaskor
Produktkod. 15397057
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderar:
30mg natriumtiosulfat
60mg natriumtiosulfat
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
15397057 500 mL 60mg natriumtiosulfat Paket med 120
15307067 250 mL 30mg natriumtiosulfat Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15397057 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer HP500B51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3905.00 SEK
    2315.14 SEK / Paket med 120
    Save 1589.86 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
Tillverkad av polyetentereftalat för styrka och kristallklar synlighet. Corning™ Gosselin™ PET Miljöprovtagningsflaskor innehåller natriumtiosulfat för att neutralisera kvarvarande klor för exakt vattentestning.
  • Säkert, läckagesäkert skruvlock
  • Märkning för spårbarhet
  • Lätt vikt
  • Formgjutna graderingar för exakta mätningar
  • Okrossbar
  • Sterila
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 31.7 mm
Inkluderar 60mg natriumtiosulfat
Material PET
Längd (metrisk) 74mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 74mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Förslutningstyp Säkerhetssäkert skruvlock
Form Åttkantig