Läs mer
Gosselin™ Fyrkantig HDPE-flaska, 2,5 L, graderad
Produktkod. 15324698
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Bärhandtag
Ingen handtag
Inget handtag
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Inkluderar Förpackningsstorlek
15324698 Klart Sterila Inget handtag Paket med 35
15374678 Klart Icke-steril Ingen handtag Paket med 35
15334688 Klart Icke-steril Bärhandtag Paket med 35
15354688 Bärnsten Icke-steril Ingen handtag Paket med 35
15364688 Bärnsten Icke-steril Bärhandtag Paket med 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15324698 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC2500A09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5251.56 SEK
    4671.84 SEK / Paket med 35
    Save 579.72 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Gosselin™ Fyrkantiga flaskor är gjorda av brottsäker och högdensitetspolyeten (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Fyrkantiga flaskor är gjorda av brottsäker och högdensitetspolyeten (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Färg Klart
Inkluderar Inget handtag
nr per ärende 35/Cs.
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Vitt
Graderad Ja
Stängningsstorlek 77 mm
Förslutningstyp Skruvlock med vadd
Produkttyp Fyrkantig flaska