Läs mer
Gosselin™ Gosselin™ Fyrkantig HDPE-flaska, graderad, 2 L
Produktkod. 12334129
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12334129 2 L Paket med 50
1 options
Produktkod. 12334129 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer F200002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.91 SEK
    1279.71 SEK / Paket med 50
    Save 57.20 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Gosselin™ Fyrkantiga flaskor är gjorda av brottsäker och högdensitetspolyeten (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Fyrkantiga flaskor är gjorda av brottsäker och högdensitetspolyeten (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Beskrivning Monteras
Material HDPE
nr per ärende 50/Cs.
Stängningsfärg Rött
Graderad Ja
Stängningsstorlek 73 mm
Förslutningstyp Med Wad