Läs mer
Gosselin™ Vattenprovtagning Fyrkantig HDPE-flaska
Produktkod. 15368511
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15368511 500 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 15368511 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer FC50012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 SEK
    1110.35 SEK / Paket med 100
    Save 704.65 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Användning: Miljö- och vattenprovning
  • Brottsäker polyetentereftalat (PET )
  • Gjutna graderingar
  • Läckagesäkra manipuleringssäkra HDPE-skruvlock
  • Finns med eller utan natriumtiosulfat
  • Spårbara etiketter
  • Stora öppningar minimerar risken för kontaminering
  • Filmförpackad eller individuellt förpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderar Inget natriumtiosulfat
Material HDPE
nr per ärende 100/Cs.
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Vitt
Graderad Ja
Stängningsstorlek 37 mm
Förslutningstyp Skruvlock med vadd
Form Fyrkantig