Learn More
GPR183/EBI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12377-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16880064
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
GPR183 was identified by the up-regulation of its expression upon Epstein-Barr virus infection of primary B lymphocytes. GPR183 is predicted to encode a G protein-coupled receptor that is most closely related to the thrombin receptor. Expression of this gene was detected in B-lymphocyte cell lines and lymphoid tissues but not in T-lymphocyte cell lines or peripheral blood T lymphocytes. The function of this gene is unknown.
Specifications
Specifications
GPR183/EBI2
Polyclonal
Unconjugated
GPR183
EBI2, G protein coupled receptor 183, GP183, GPR183
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1880, 321019
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P32249, Q3U6B2
Gpr183
GPR183/EBI2 Fusion Protein Ag3035
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
GPR183/EBI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt