Läs mer
Fisherbrand™ Grad 7 Cellulosafiber och bomullslinter extraktion fingerborg
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- 100% hög ren bomull linters fibrer
- Neutral och fettfri
- Hög mekanisk styrka
- Utmärkt retentionskapacitet
Användningsområden:
- Utvinning av svavel
- Extraktion av innehållet av fria lipider i mat
- Bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser
- Lack, bindemedelsanalys i färgfärger
- Kontroll av utsläppsrök i industriella skorstenar
- Gravimetrisk analys av damm i gaser
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 25 mm |
| Material | Hög renhet cellulosafibrer och bomullslinters |
| För användning med (applikation) | Utvinning av svavel i gasformiga massor, bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser |
| Kvalitet | 7 |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för alla utsugssystem |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Produkttyp | Extraktionsfingerborg |