Läs mer
Fisherbrand™ Grad 7 Cellulosafiber och bomullslinter extraktion fingerborg
Produktkod. 11744053 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) unitSize
11744053 37 mm 130 mm Paket med 25
11724043 19 mm 90 mm Paket med 25
11754043 25 mm 100 mm Paket med 25
11734043 22 mm 80 mm Paket med 25
11774043 26 mm 60 mm Paket med 25
11744043 25 mm 80 mm Paket med 25
11794043 28 mm 100 mm Paket med 25
11784043 28 mm 80 mm Paket med 25
11714053 30 mm 100 mm Paket med 25
11734053 33 mm 100 mm Paket med 25
11744536 33 mm 118 mm Paket med 25
11724053 33 mm 80 mm Paket med 25
11754053 41 mm 123 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11744053
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för alla utsugssystem.
  • 100% hög ren bomull linters fibrer
  • Neutral och fettfri
  • Hög mekanisk styrka
  • Utmärkt retentionskapacitet
Användningsområden:
  • Utvinning av svavel
  • Extraktion av innehållet av fria lipider i mat
  • Bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser
  • Lack, bindemedelsanalys i färgfärger
  • Kontroll av utsläppsrök i industriella skorstenar
  • Gravimetrisk analys av damm i gaser
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 37 mm
Material Hög renhet cellulosafibrer och bomullslinters
För användning med (applikation) Utvinning av svavel i gasformiga massor, bestämning av damm och tjära i industriell luft och gaser
Kvalitet 7
För användning med (utrustning) Lämplig för alla utsugssystem
Längd (metrisk) 130 mm
Produkttyp Extraktionsfingerborg