Läs mer
Fisherbrand™ Grad 7 Cellulosafiber och bomullslinter extraktion fingerborg
Produktkod. 11754536 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11754536
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Lämplig för alla utsugssystem.
  • 100% High pure cotton linters fibers
  • Neutral and fat free
  • High mechanical strength
  • Excellent retention capacity
Applications:
  • Extraction of sulphur
  • Extraction of the content of free lipids in food
  • Determination of dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer, binder analysis in paint colours
  • Control of emission smokes in industrial chimneys
  • Gravimetric analysis of dust in gases
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 43 mm
Material High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters
För användning med (applikation) Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases
Kvalitet 7
För användning med (utrustning) Suitable for all extractors systems
Längd (metrisk) 123 mm
Produkttyp Extraction Thimble