Läs mer
Fisherbrand™ Grad 7 Cellulosafiber och bomullslinter extraktion fingerborg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- 100% High pure cotton linters fibers
- Neutral and fat free
- High mechanical strength
- Excellent retention capacity
Applications:
- Extraction of sulphur
- Extraction of the content of free lipids in food
- Determination of dust and tar in industrial air and gases
- Lacquer, binder analysis in paint colours
- Control of emission smokes in industrial chimneys
- Gravimetric analysis of dust in gases
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 35 mm |
| Material | High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters |
| För användning med (applikation) | Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases |
| Kvalitet | 7 |
| För användning med (utrustning) | Suitable for all extractors systems |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Produkttyp | Extraction Thimble |